Merck
91707
Sigma-Aldrich
Ácido trifluoroacético
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
TFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein/REAXYS Number:
742035
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 1 g/L)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.08
λ: 290 nm Amax: 0.07
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 320 nm Amax: 0.05
suitability
corresponds to standard for RP gradient test
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido trifluoroacético (TFA) es un ácido acético fluorinado. Se utiliza mucho como reactivo de trifluorometilación para la trifluorometilación de los compuestos aromáticos.
Application
El ácido trifluoroacético (TFA) puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Preparación del reactivo TFA para la estimación de la vitamina A sérica.
  • Composición del sistema de disolvente binario para el aislamiento de péptidos desnaturalizados grandes mediante cromatografía de líquidos de alta resolución de fase inversa.
  • Aditivo de fase móvil para los análisis mediante cromatografía de líquidos-espectrometría de masas (LC-MS).
  • Preparación de artemisinina bajo condiciones de reacción optimizadas.
Packaging
paquete con 10 x 1 ml
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Risto Kostiainen et al.
Journal of chromatography. A, 1216(4), 685-699 (2008-09-19)
The most widely used ionization techniques in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) are electrospray ionization (ESI), atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI). All three provide user friendly coupling of LC to MS. Achieving optimal LC-MS conditions is
Continuous-flow synthesis of the anti-malaria drug artemisinin.
François Lévesque et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(7), 1706-1709 (2012-01-18)
Macro- and micromethods for the determination of serum vitamin A using trifluoroacetic acid.
J B Neeld et al.
The Journal of nutrition, 79, 454-462 (1963-04-01)
W C Mahoney et al.
The Journal of biological chemistry, 255(23), 11199-11203 (1980-12-10)
A method employing reverse phase high performance liquid chromatography has been developed for the purification of large denatured peptides. The cyanogen bromide fragments of hemoglobin alpha, beta, and gamma chains (13 to 91 residues in length) could be separated and
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in