56865
Ammonium trifluoroacetate
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid ammonium salt
Productos recomendados
Ensayo
99.0-101.0% (NT)
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
pH
5-6.5
mp
123-125 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
cadena SMILES
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
Clave InChI
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.