73036
Cloruro de litio
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.33 hPa ( 547 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
powder or crystals
pérdida
<1% loss on drying, 110°C
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
605 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?