565423
Acetonitrilo solution
suitable for HPLC, contains 0.035 % (v/v) trifluoroacetic acid
Sinónimos:
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo solution, contains 0.035 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
grado
HPLC grade
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg
Formulario
liquid
contiene
0.035 % (v/v) trifluoroacetic acid
lim. expl.
8 %
técnicas
HPLC: suitable
bp
81-82 °C
mp
-48 °C
densidad
0.782 g/mL at 25 °C
aplicaciones
food and beverages
Formato
mixture
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?