424641
Disulfuro de carbono
ReagentPlus®, purified by redistillation, ≥99.9%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
densidad de vapor
2.67 (vs air)
presión de vapor
5.83 psi
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
212 °F
purificado por
redistillation
lim. expl.
50 %
dilution
(for general lab use)
impurezas
≤0.03% (water)
≤1.5 ppm hydrogen sulfide
≤2.5 ppm sulfur dioxide
<100 ppb benzene (No single impurity > 100 ppb, measured as benzene)
<500 ppb total hydrocarbon content
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
densidad
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?