Merck
417971
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide on alumina
14-30 mesh, extent of labeling: 13 wt. % loading
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 216,00
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 216,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CuO
Número de CAS:
Peso molecular:
79.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
concentración
9.0-11.0% Cu (EDTA titration)
Extensión del etiquetado
13 wt. % loading
tamaño de partícula
14-30 mesh
cadena SMILES
O=[Cu]
InChI
1S/Cu.O
Clave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Copper(II) oxide on alumina (CuO/Al2O3) is a cupric oxide (CuO) supported on alumina (Al2O3), commonly used as a catalyst. Various Cu/Al2O3 catalysts having varying ratios of Cu/Al have been characterized by X-ray diffraction (XRD), electron spin resonance (ESR), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Furthermore, CuO/Al2O3 also used as an oxygen scavenger.
Aplicación
Oxygen scavenger
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dehydrogenation of butenes over copper oxide supported on alumina under anaerobic conditions: Bifunctionality of the catalyst.
Gong S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 391, 19-24 (2014)
Comparative study of alumina-supported CuO and CuCr2O4 as catalysts for CO oxidation.
Severino F, et al.
J. Catal., 102(1), 172-179 (1986)
Copper (II) oxide supported on alumina: interaction of copper ions with hydroxyl groups of alumina.
Garbowski E and Primet M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1, 11-12 (1991)
Kinetics of the oxidative color removal and degradation of bromophenol blue with hydrogen peroxide catalyzed by copper (II)-supported alumina and zirconia.
Salem IA.
Applied Catalysis. B, Environmental, 28(3), 153-162 (2000)
Modeling of chemisorption of copper oxides supported on alumina.
Hao YG and Cooper BR.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 9(3), 1898-1901 (1991)