402826
Ammonium dichromate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Ammonium bichromate
Productos recomendados
grado
ACS reagent
densidad de vapor
8.7 (vs air)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.005% insolubles
pérdida
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
cadena SMILES
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).[3]
- Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.[4]
- Oxidative coupling of thiols.[5]
- Preparation of mesoporous molecular sieves.[6]
- Preparation of polypyrrole (PPy).[7]
- Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.[8]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?