Merck
358983
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite monohydrate
92%
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 77,60
US$ 77,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 77,60
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO3 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
US$ 77,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
92%
Formulario
crystals
densidad
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
Clave InChI
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
Aplicación
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms