Merck
319929
Sigma-Aldrich
1,2-Dicloroetano
1,2-Dichloroethane
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Cloruro de etileno, Dicloruro de etileno
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
eCl@ss:
39050106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
presión de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
775 °F
lim. expl.
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.03% water
residuo de evap.
≤0.002%
color
APHA: ≤10
clear
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El 1,2-dicloroetano (dicloruro de etileno, DCE) es un disolvente. Es uno de los subproductos de degradación liberados en las industrias de fabricación del cloruro de vinilo (EDC-alquitrán). Se ha probado su actividad mutágena en Salmonella typhimurium TA 1535.[1] Se ha investigado su degradación catalítica sobre titania/sílice (catalizadores ácidos).[2]
Aplicación
El 1,2-dicloroetano (dicloruro de etileno, DCE) puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Como aceptor de electrones en el medio de cultivo de Dehalococcoides ethenogenes 195.[3]
  • Como compuesto modelo para compuestos orgánicos clorados en varios estudios.[3]
  • Dopado químico durante la fabricación de transistores de efecto de campo (FET) WS2 o MoS2 de puerta trasera y pocas capas dopados con Cl.[4]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lingming Yang et al.
Nano letters, 14(11), 6275-6280 (2014-10-14)
Low-resistivity metal-semiconductor (M-S) contact is one of the urgent challenges in the research of 2D transition metal dichalcogenides (TMDs). Here, we report a chloride molecular doping technique which greatly reduces the contact resistance (Rc) in the few-layer WS2 and MoS2.
Decomposition of 1, 2-dichloroethane on titanium dioxide/silica.
Imamura S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(10), 1449-1452 (1989)
U Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 20(1), 1-16 (1978-01-01)
One of the main components in the waste products from vinyl chloride industries (EDC-tar), is ethylene dichloride (1,2-dichloroethane). This compound has been tested for mutagenicity on Salmonella typhimurium TA 1535. It is concluded that 1,2-dichloroethane gives a weak direct mutagenic
X Maymó-Gatell et al.
Applied and environmental microbiology, 65(7), 3108-3113 (1999-07-02)
"Dehalococcoides ethenogenes" 195 can reductively dechlorinate tetrachloroethene (PCE) completely to ethene (ETH). When PCE-grown strain 195 was transferred (2% [vol/vol] inoculum) into growth medium amended with trichloroethene (TCE), cis-dichloroethene (DCE), 1,1-DCE, or 1,2-dichloroethane (DCA) as an electron acceptor, these chlorinated
Tatiana Wolfe et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(5), 1277-1283 (2015-02-06)
We report potent radiosensitization of prostate cancers in vitro and in vivo using goserelin-conjugated gold nanorods. Progressive receptor-mediated internalization of conjugated nanorods over time increases the radiation interaction cross-section of cells and contributes to the effects observed in vitro. The
Contenido relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Panum institute Copenhagen university
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Laboratory manager
    we need this product very much and happy for good service we get to receive this product.