Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
293237
Ethylene glycol
spectrophotometric grade, ≥99%
Sinónimos:
1,2-Ethanediol
Productos recomendados
grado
spectrophotometric grade
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
752 °F
lim. expl.
15.3 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
<0.050% water
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
densidad
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Tandem affinity purification-mass spectrometry (TAP-MS) characterization of protein complexes
- Measurement of total protein content using a ninhydrin-based quantification method
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molarity of ethylene glycol?
1 answer-
Ethylene glycol is 17.93M. This is calculated using the density (1.113 g/ml) and the molecular weight (62.07 g/mol). If the product is less than 100% pure, correct for the purity.