Merck
25044
Sigma-Aldrich
Zinc acetate dihydrate
puriss., E 650, 99-102%
About This Item
Fórmula lineal:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
219.51
Beilstein:
3732513
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
puriss.
Ensayo
99-102%
Formulario
powder or crystals
calidad
E 650
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zinc
impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
≤0.005% insoluble matter in CH3COOH
≤0.2% alkalis/earth alkalis
pH
6-8 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
cadena SMILES
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
The crystal structure of zinc acetate dihydrate, Zn(CH3COO)2.2H2O.
Van Niekerk JN, et al.
Acta Crystallographica, 6(8), 720-720 (1953)
Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders by a simple method using zinc acetate dihydrate and poly (vinyl pyrrolidone).
Maensiri S, et al.
Journal of Crystal Growth, 289(1), 102-106 (2006)
Synthesis of ZnO nanowires by thermal decomposition of zinc acetate dihydrate.
Lin CC and Li YY.
Materials Chemistry and Physics, 113(1), 102-106 (2009)
Tarek Alammar et al.
ChemSusChem, 4(12), 1796-1804 (2011-12-14)
Ultrasound synthesis of zinc oxide from zinc acetate and sodium hydroxide in ionic liquids (ILs) is a fast, facile, and effective, yet highly morphology- and size-selective route to zinc oxide nanostructures of various dimensionalities. No additional organic solvents, water, surfactants
Robert Krysiak et al.
The Yale journal of biology and medicine, 85(2), 249-254 (2012-06-28)
Wilson's disease is a rare genetic disorder of copper metabolism. The difference in copper tissue accumulation is responsible for the various clinical manifestations of this disorder. If left untreated, Wilson's disease progresses to hepatic failure, severe neurological disability, and even