243442
Manganese(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Manganese dioxide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
crystalline powder
granular
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
General description
application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?