227676
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Ensayo
≥98%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
impurezas
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Palladium-nickel bimetallic nanoparticles (Pd-Ni) which are used as a catalyst in the Buchwald-Hartwig amination reaction.
- NiFe2O4 nanoparticles (NPs) applicable for the fabrication of a glucose biosensor.
It can also be used as a recyclable catalyst in:
- The synthesis of α-aminophosphonates via a one-pot three-component reaction of aromatic aldehydes, primary amines, and diethylphosphite.
- Trifluoromethylation of arylamine in the presence of Langlois′ reagent (CF3SO2Na) as CF3 source and potassium persulfate (K2S2O8) as initiator.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.