Documentos clave
1.06727
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
NiO4S · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-104-9
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-101.0% (complexometric)
Formulario
crystals
potencia
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidad
650 g/L
densidad
2.07 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.03 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable