215783
Antimony(III) chloride
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Antimony trichloride
Productos recomendados
grado
reagent
densidad de vapor
7.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 49 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: antimony
mp
73.4 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This research focuses on the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The study evaluates their antimicrobial properties, conducts Density Functional Theory (DFT) calculations, and assesses cytotoxicity. The findings suggest significant potential for antimony(III) chloride in developing new antimicrobial agents and understanding their biological interactions (Sangwan et al., 2024).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?