13447
Sodium nitrite
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 250, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Ensayo
99-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulario
solid
temp. de autoignición
914 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 250
impurezas
acidity or alcalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 4 h (on silica gel)
≤0.25% loss on drying (on vacuum)
mp
271 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)