902179
Calcium chloride
anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥93%
Productos recomendados
grado
anhydrous
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensayo
≥93%
Formulario
granular
calidad
free-flowing
tamaño de partícula
≤7.0 mm
mp
772 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
It may be used in the following processes:
- Modification of natural zeolite to increase its ability of fluoride removal.[3]
- Synthesis of calcium sulfate whiskers utilized in making polymer reinforcing composite materials.[4]
- Synthesis of calcium chloride-anodized aluminum composites, a solid sorbent.[5]
- As an extractant in the soil analysis process.[6]
- As a catalyst in the synthesis of aldols by reacting dimethylsilyl (DMS) enolates with aldehydes.[7]
Precaución
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.