Users are satisfied about the quality and the product. However the leadtime is long and irregular.
04107
Ácido fosfórico
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, 85.0-88.0%
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss.
Ensayo
85.0-88.0%
Formulario
liquid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC
impurezas
alkali phosphates, in accordance
residual solvents, in accordance
substance precip. by Ammonia, in accordance
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): in accordance
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤30 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance
trazas de catión
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
idoneidad
passes test for appearance of solution
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Categorías relacionadas
Otras notas
The article number 04107-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 04107-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?