03129
Sodium iodide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
grado
puriss.
Ensayo
99-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulario
crystalline
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurezas
alkalic reac. Impurities, complies
barium and thiosulfate, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as NaOH)
≤2% water (Karl Fischer)
pérdida
≤2% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
trazas de anión
bromide, chloride (as Cl-): ≤300 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
[Na+].[I-]
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?