Documentos clave
Z804304
Specac® Omni Cell windows
ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 2.790,00
US$ 2.790,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 2.790,00
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 2.790,00
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
material
ZnSe
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Specac Ltd
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
size
41 mm × 23 mm , rectangular
General description
Specac® Omni Cell windows [ZnSe, 41mm x 23mm x 2mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Compatibility
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Legal Information
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)