Documentos clave
Z800384
Hellma® cuvettes for reflection measurements
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, chamber volume 12000 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
optical glass
fabricante / nombre comercial
Hellma (692.091-OG)
Parámetros
360-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × Diám.
25 mm × 34 mm
cámara volumen
12000 μL
Descripción general
cylindrical cells, without lids
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)