Documentos clave
Z530948
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 60 mm, joint: ST/NS 14/20
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
Al total
60 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)