Documentos clave
Z512389
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 20,60
US$ 20,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 20,60
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
US$ 20,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
esterilidad
non-sterile
Características
fits flask 200 ‑ 500 mL
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
60 mm × 110 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)