Y0002032
Cinchocaine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid, 2-Hydroxycinchoninic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cinchocaine
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c[c]1=O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)