Y0001434
Montelukast sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
montelukast
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].S([C@H](CCc5c(cccc5)C(O)(C)C)c2cc(ccc2)\C=C\c3nc4c(cc3)ccc(c4)Cl)CC1(CC1)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-10+;/t32-;/m1./s1
Clave InChI
LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)