This is a product of the European Pharmacopoeia. It is intended for use as a reference standard. Please see the links below to review the supplier product page and the supplier SDS for further information:
Supplier Product Page
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0000592
SDS
https://sds.edqm.eu/pdf/SDS/EDQM_201600892_1.0_SDS_EN.pdf?ref=1697651847
Y0000592
Thioctic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-α-Lipoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
thioctic acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Please give me more information about the composition of this reagent
1 answer-