Y0000237
Perindopril impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
L-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
perindopril
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
259-260 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1
InChI
1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1
Clave InChI
CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)