X0200000
Xylose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-(+)-Xylose
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
xylose
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
154-158 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
Clave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)