Merck
W474900
Sigma-Aldrich
4-Methylpentyl 4-methylvalerate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.32
Número de FEMA:
4749
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; tropical; fruity; sweet
cadena SMILES
O=C(CCC(C)C)OCCCC(C)C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)