Merck
W421350
Sigma-Aldrich
Farnesyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Seleccione un Tamaño
W421350-SAMPLE-K
US$ 56,00
100 G
US$ 250,00
1 KG
US$ 600,00
US$ 56,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W421350-SAMPLE-K
US$ 56,00
100 G
US$ 250,00
1 KG
US$ 600,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.40
Número de FEMA:
4213
Beilstein:
1784823
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.818
NACRES:
NA.21
US$ 56,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
densidad
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; floral; rose
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
Clave InChI
ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)