Merck
W230920
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
Sinónimos:
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
Seleccione un Tamaño
W230920-SAMPLE-K
US$ 56,20
25 G
US$ 105,00
100 G
US$ 178,00
1 KG
US$ 1.270,00
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W230920-SAMPLE-K
US$ 56,20
25 G
US$ 105,00
100 G
US$ 178,00
1 KG
US$ 1.270,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número de FEMA:
2309
Comisión internacional de enzimas:
203-375-0
Beilstein:
1721505
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
02.011
NACRES:
NA.21
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
densidad
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; waxy; rose
cadena SMILES
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. what is the enantiomeric excess of the W930920 (S)-citronellol?
    1 answer
    1. The enantiomeric excess (ee) is not determined. The optical rotation specification (neat) is -5.5 to -3.5°.