UST157
Aliphatics Mix (C5-C12)
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Sinónimos:
C5-C12 Aliphatic Hydrocarbon Mix
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC UST-157
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Analito
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)