Merck
UDGEC
E. coli Uracil-DNA Glycosylase (UDG)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
500 U
US$ 41,40
5000 U
US$ 327,00
US$ 41,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
UDGHL-RO11444646001SRE0111
form
liquid
form
solution
form
solution
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
General description
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) can catalyze the hydrolysis of dU-containing DNA, single-stranded or double-stranded uracil base and sugar phosphate backbone N-glycosidic bond and release free uracil therefore, the resulting abasic sites are easily broken by hydrolysis.
Features and Benefits
UDG has the following advantages:
  • 10 min rapid inactivation at 55°C.
  • Compatible with common PCR reaction systems.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Explore materias primas de alta calidad para el desarrollo de ensayos de diagnóstico y la fabricación de pruebas de diagnóstico in vitro (DIV). Aproveche nuestra experiencia en pruebas de diagnóstico molecular y enzimas para ensayos moleculares.
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
UDGEC-500U04065267928135
UDGEC-5000U04065267928128