U1757
Urea agar base (Christensen)
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
Productos recomendados
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Nivel de calidad
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
nonselective and differential for Proteus spp.
Aplicación
Recommended for the detection of urease production.
Componentes
Ingredients (g/L)
Peptic digest of animal tissue, 1.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Disodium phosphate, 1.20
Monopotassium phosphate, 0.80
Phenol red, 0.012
Agar, 15.00
Peptic digest of animal tissue, 1.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
Disodium phosphate, 1.20
Monopotassium phosphate, 0.80
Phenol red, 0.012
Agar, 15.00
Nota de preparación
Supplement: 50 ml/l of sterile 40% Urea Solution (08582)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
MacFaddin,J.
Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria (1980)