Documentos clave
1.12979
Supelco
Kit de fibra alimentaria total
sufficient for 100 determinations
About This Item
Código UNSPSC:
41116118
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
uso
sufficient for 100 determinations
Nivel de calidad
técnicas
photometry: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
kit de reactivos para 100 determinaciones
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable