T9073
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
analytical standard, 96%
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
96%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
densidad
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
Clave InChI
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Chrnb2(54239) , Htr1a(24473)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)