Merck
A61209
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methoxypyridine
95%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 161,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 161,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Clave InChI
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Florian M Dato et al.
Analytical biochemistry, 546, 50-57 (2018-02-07)
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) is involved in many human diseases, particularly cancer, pain and inflammation as well as neurological, metabolic and cardiovascular disorders. Therefore, FAAH is an attractive target for the development of low-molecular-weight inhibitors as therapeutics, which requires
Sean D Kodani et al.
Analytical biochemistry, 539, 81-89 (2017-10-22)
Carboxylesterases are well known for their role in the metabolism of xenobiotics. However, recent studies have also implicated carboxylesterases in regulating a number of physiological processes including metabolic homeostasis and macrophage development, underlying the need to quantify them individually. Unfortunately