Documentos clave
SQC082
Supelco
Solids in Soil
certified reference material
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 130,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC SQC-082
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)