SMB01318
3-Hydroxydesloratadine
Sinónimos:
3-Hydroxy Desloratadine, Desloratadine 3-Hydroxy Impurity
About This Item
Productos recomendados
descripción
Modulation and Signaling
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
color
pale yellow to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCNCC4)c3ncc(cc3CC2)O
InChI
1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Clave InChI
NDFMTPISBHBIKE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)