S6150
Cloruro de sodio
tablet
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
presión de vapor
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Formulario
tablet
tamaño de partícula
5/8 in.
pH
5.5-6.5(1 tablet in 100 mL purified water)
mp
801 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Especificidad
Aplicación
- MicroRNA-142-3p alleviated high salt-induced cardiac fibrosis via downregulating optineurin-mediated mitophagy.: Research focusing on the effect of high sodium chloride intake on cardiac health, specifically looking at how it triggers pathological changes in cardiac tissue (Li et al., 2024).
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)