Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 453,00 |
Acerca de este artículo
US$ 453,00
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
GFAZJTUXMHGTOC-RTBURBONSA-N
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| optical activity [α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (LC/MS) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 52002-50MG | 04061834113126 |
| 52002-10MG | 04061834113119 |
![[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/179/609/9ca2d958-e24e-4810-ab06-b5ee692b43b9/640/9ca2d958-e24e-4810-ab06-b5ee692b43b9.png)
![[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/307/615/dadd9469-b690-4f3b-8106-1471f02b2385/640/dadd9469-b690-4f3b-8106-1471f02b2385.png)
![[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/260/532/aab73c67-7e1f-4d28-9323-cc5ba2ae0ce3/640/aab73c67-7e1f-4d28-9323-cc5ba2ae0ce3.png)
![[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/529/281/b2c430b9-0eaf-42c2-9f83-291338e64187/640/b2c430b9-0eaf-42c2-9f83-291338e64187.png)