S0800000
Salicilato de sodio
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hidroxibenzoato de sodio, Ácido 2-hidroxibenzoico sodium salt, Ácido salicílico sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
familia API
sodium salicylate
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)