S0695000
Sodium amidotrizoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sodium diatrizoate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium amidotrizoate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].Ic1c(c(c(c(c1NC(=O)C)I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);/q;+1/p-1
Clave InChI
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)