Documentos clave
QC1051
Supelco
Complex Nutrients
certified reference material
Sinónimos:
Compound Nutrient Mix
Seleccione un Tamaño
2 ML
US$ 68,50
US$ 68,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 ML
US$ 68,50
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 68,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-028-2
concentración
in H2O
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1