Documentos clave
QC1001
Supelco
Nutrients C/V Sample 2
certified reference material
Seleccione un Tamaño
2 ML
US$ 58,90
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 ML
US$ 58,90
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-042-2
concentración
100% in H2O
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)