Documentos clave
PSRI09
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.5440 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 207,00
US$ 207,00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 207,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 207,00
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
calidad
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)