Documentos clave
PSRI03
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4023 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
calidad
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)