PHR8894
Lisinopril R,S,S-diketopiperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(αS,3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
[N+H3]CCCC[C@@H]1N(C(=O)[C@@H]3N(CCC3)C1=O)[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17+,18+/m1/s1
Clave InChI
FUEMHWCBWYXAOU-SQNIBIBYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)