Documentos clave
PHR8642
Supelco
Testosterone Impurity I
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
17β-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 4,6-Androstadiene-17β-ol-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
286.41
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nombre del producto
Delta6-testosterone, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
testosterone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4C=C3)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-17,21H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clave InChI
UMDCOKNNLDEKJB-DYKIIFRCSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)