PHR3534
Methyl octanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Methyl octanoate, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Octanoic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 342,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 342,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1424255
familia API
methyl caprylate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)